Merck
46542
Supelco
α-Estradiol
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratriene-3,17α-diol, 3,17α-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene, Epiestradiol
Méret kiválasztása
100 MG
126 000,00 Ft
126 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
126 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H24O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
272.38
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
126 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
optikai aktivitás
[α]/D 52.0 to 56.0°, c = 1 in ethanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤2.0% water
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOXZDWNPVJITMN-SFFUCWETSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Estradiol (known as alpha Estradiol or 17 alpha Estradiol) is a biologically active estrogen in human breast cancer cells in tissue culture.17-estradiol and its selective receptor, ER-X, are not part of a classical hormone/receptor endocrine system but of a system with important autocrine/paracrine functions in the developing and adult brain. 17-Estradiol may have enormous implications for hormone replacement strategies at the menopause and in the treatment of such neurodegenerative disorders as Alzheimer′s disease and ischemic stroke.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C Y Cheng et al.
Fertility and sterility, 32(5), 566-570 (1979-11-01)
In modified Tyrode's solution, 17 beta-estradiol at concentrations between 0.1 microgram/ml and 320 nmoles/ml was effective in increasing human spermatozoal forward migration. 17 alpha-Estradiol, although structurally similar to 17 beta-estradiol, had no effect on human spermatozoal motility. DL-Norgestrel at concentrations
J Pitt et al.
Journal of inherited metabolic disease, 25(2), 83-88 (2002-07-18)
Three patients with ketosis had increased excretion of 3-hydroxyglutarate (21.8-37.9 micromol/mmol creatinine; controls 2.3 +/- 1.6), an indicator of glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency (GDHD), which normalized when the patients were nonketotic. Clinical assessment of all three patients and enzyme studies in
Cristian G Bologa et al.
Nature chemical biology, 2(4), 207-212 (2006-03-08)
Estrogen is a hormone critical in the development, normal physiology and pathophysiology of numerous human tissues. The effects of estrogen have traditionally been solely ascribed to estrogen receptor alpha (ERalpha) and more recently ERbeta, members of the soluble, nuclear ligand-activated
Edith Bellavance et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7488-7502 (2009-09-24)
17beta-Hydroxysteroid dehydrogenase type 7 (17beta-HSD7) catalyzes the reduction of estrone (E(1)) into estradiol (E(2)) and of dihydrotestosterone (DHT) into 5alpha-androstane-3beta,17beta-diol (3beta-diol), therefore modulating the level of mitogenic estrogens and androgens in humans. By classical and parallel chemistry, we generated several
Questions
  1. Can the product be used in cell culture? How can it be solubilized?
    1 answer
    1. This is a pharmaceutical analytical standard with a high potency and can also be used for cell culture, in vitro, and in vivo applications. It is soluble in DMSO and ethanol at approximately 50 mg/mL.
      Helpful?