Fontos dokumentumok
85440
(−)-Sinigrin hydrate
≥99.0% (TLC)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Brassica nigra)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −17±1°, c = 1% in H2O
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szín
white to faint beige
mp
128 (dec.) (lit.)
kation nyomok
K: 8.4-10.8
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUBVMJHASFBYGW-WBMBWNLZSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3