Merck
32518
Supelco
Sulfadiazine-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide13C6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C4H10N4O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEEPANYCNGTZFQ-AHBHZWPESA-N
Általános leírás
Chemical structure: sulfonamide
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Ming Xue et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(1), 203-222 (2019-12-06)
This study examines an improved and simplified method for solid-phase extraction (SPE), which offers rapid and accurate determination and identification of 44 pharmaceutically active compounds using ultra-performance liquid chromatography (UPLC) and tandem mass spectrometry (MS/MS). The common active compounds include