Fontos dokumentumok
S2100000
Sulfamethoxazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide, N1-(5-Methylisoxazol-3-yl)sulfanilamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sulfamethoxazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)