Fontos dokumentumok
S7446
Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes
BioUltra, lyophilized powder, ≥4,500 units/mg protein, ≥97% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥4,500 units/mg protein
molekulatömeg
32.5 kDa
összetétel
Protein, ≥95% biuret
vonatkozó betegség(ek)
arthritis
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.