Merck
574594
Sigma-Aldrich
Superoxide Dismutase, Bovine Erythrocytes
Szinonimák:
Superoxide Dismutase, Bovine Erythrocytes, Cu/Zn SOD
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
biológiai forrás
bovine erythrocytes
Minőségi szint
Forma
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥3000 units/mg dry wt.
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
pI 
4.95
oldhatóság
50 mM potassium phosphate, 100 μM EDTA, pH 7.8: 5 mg/mL, clear, pale blue
idegen aktivitás
Carbonic anhydrase ≤30 U/mg (dry weight)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native superoxide dismutase from bovine erythrocytes. Essential component of biological defense against toxic effects of oxygen. Catalyzes the dismutation of superoxide radicals to oxygen and H2O2.
Note: 1 KU = 1000 units.
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will cause a 50% inhibition in the rate of reduction of cytochrome c at 25°C, pH 7.8.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Tilly, J.L. and Tilly, K.I. 1995. Endocrinology136, 242.
Sharonov, B.P. and Churilova, I.V. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1129.
Britton, L., et al. 1978. J. Bacteriol. 134, 229.
Keele, B.B., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 2875.
McCord, J.M. and Fridovich, I. 1969. J. Biol. Chem.244, 6049.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1