Fontos dokumentumok
S1450
Anti-Superoxide Dismutase (MnSOD) (DD-17)−Cy3 antibody produced in rabbit
1-2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-IPO-B, Anti-Indophenoloxidase B, Anti-MNSOD, Anti-Manganese Superoxide Dismutase 2, Anti-Manganese dependent SOD, Anti-Mitochondrial SOD, Anti-SOD2, Anti-Superoxide dismutase 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
1-2 mg/mL
technika/technikák
direct immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa, rat NRK and mouse 3T3 cells.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SOD2(6648)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)