Fontos dokumentumok
S7076
SB 202190 monohydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid, p38 MAP kinase inhibitor
Szinonimák:
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole monohydrochloride hydrate, 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol monohydrochloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SB 202190 monohydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥12 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Oc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H14FN3O.ClH.H2O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15;;/h1-12,25H,(H,23,24);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZZOICWZVYZUNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.