Fontos dokumentumok
37095
Staurosporine
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Protein Painting for Structural Analysis: This research utilizes staurosporine′s role in protein kinase inhibition to develop a technique called protein painting, which is essential for structural and binding site analysis. This approach enhances understanding of protein interactions and can be pivotal in drug design, particularly in targeting specific kinase enzymes in cancer research (Zheng Z et al., 2024).
- Identification of Anthelmintic Activities: Staurosporine is employed to identify small molecule inhibitors that target conserved proteins among gastrointestinal nematodes. This study not only highlights its role in parasitic infection treatments but also its broader applications in developing antiparasitic drugs, leveraging its properties as a potent kinase inhibitor (Jung H et al., 2024).
- Development of Novel Cytoprotective Compounds: Focusing on mitochondria-dependent cell death, this research explores staurosporines potential to inhibit pathways involved in cellular apoptosis. This is particularly crucial in developing therapeutic strategies against diseases characterized by unwanted cell death, such as neurodegenerative diseases and certain types of cancer (Matsuyama M et al., 2023).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?