Fontos dokumentumok
S0569
SB 239063
>98% (HPLC)
Szinonimák:
trans-1-(4-Hydroxycyclohexyl)-4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyridimidin-4-yl)imidazole
Teszt
>98% (HPLC)
form
powder
szín
white
mp
206-207.2 °C
oldhatóság
DMSO: 11 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1nccc(n1)-c2c(ncn2[C@@H]3CC[C@@H](O)CC3)-c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C20H21FN4O2/c1-27-20-22-11-10-17(24-20)19-18(13-2-4-14(21)5-3-13)23-12-25(19)15-6-8-16(26)9-7-15/h2-5,10-12,15-16,26H,6-9H2,1H3/t15-,16-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQUSFAUAYSEREK-WKILWMFISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3