Fontos dokumentumok
S6635
Span® 20
Szinonimák:
Sorbitan laurate, Sorbitan monolaurate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
molekulatömeg
346.47 g/mol
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
≥44% (GC)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWZFANDGMFTDAV-WYDSMHRWSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 149 °C - closed cup