Fontos dokumentumok
8.40123
Sigma-Aldrich
Span® 80
greener alternative
for synthesis
Szinonimák:
Span® 80, Sorbitan monooleate, (Z)-Sorbitan mono-9-octadecenoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H44O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
428.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
215-665-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1.4 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
>39800 mg/kg LD50, oral (Rat)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
>100 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >149 °C
sűrűség
1.0 g/cm3 at 20 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWGKJDSIEKMTRX-NZAQQJATSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is biodegradable surfactant, thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and "Design for Degradation" principles of Green Chemistry, and belongs to "12 principles aligned" category of our greener alternatives.
Alkalmazás
Span® 80 for synthesis. CAS 1338-43-8, molar mass 428.60 g/mol.
Analízis megjegyzés
Hydroxyl value: 193 - 209
Saponification value: 145 - 160
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Jogi információk
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1