Fontos dokumentumok
09569
Span® 80
suitable for GC
Szinonimák:
Sorbitan monooleate, Span® 80
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
molekulatömeg
428.60 g/mol
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
protein quantification: suitable
törésmutató
n20/D 1.48 (lit.)
HLB érték
4.6±0.1
sűrűség
0.99 g/mL at 20 °C
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?