Fontos dokumentumok
S3386
Sorbitan sesquioleate
nonionic surfactant
Szinonimák:
Arlacel® 83, Span® 83
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
corn
Minőségi szint
gőznyomás
0.81 psi ( 20 °C)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
sűrűség
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
oils
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O.OC[C@@H](O)C2OC[C@H](O)[C@H]2O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/3C18H34O2.2C6H12O5/c3*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;2*7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3*9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);2*3-10H,1-2H2/b3*10-9-;;/t;;;2*3-,4+,5-,6-/m...11/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPFRYHCSFBFNTR-RKGWDQTMSA-N
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup