Fontos dokumentumok
8.40121
Sigma-Aldrich
Span® 60
for synthesis
Szinonimák:
Span® 60, Sorbitan monostearate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H46O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
215-664-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1.4 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
hatékonyság
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
53 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >149 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Alkalmazás
Span® 60 for synthesis. CAS 1338-41-6, molar mass 430.62 g/mol.
Analízis megjegyzés
Hydroxyl value: 235 - 260
Saponification value: 147 - 157
Identity (IR): passes test
Jogi információk
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1