Fontos dokumentumok
388920
Sorbitan monopalmitate
Szinonimák:
Span® 40
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
mp
46-47 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
6
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(25)27-17-19(24)22-21(26)18(23)16-28-22/h18-19,21-24,26H,2-17H2,1H3/t18-,19?,21+,22+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYFATESGLOUGBX-NDUCAMMLSA-N
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?