Fontos dokumentumok
S5904
Sodium metasilicate nonahydrate
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥98%
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98%
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)