Fontos dokumentumok
1.02790
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CuO4S · 5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-847-6
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-100.5% (iodometric)
Forma
solid
hatékonyság
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
110 °C (230 °F)
sűrűség
2.284 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.03%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Synthesis and antifungal activity of slow-release pyridinylcarbonyl chitooligosaccharide copper complexes.: This study explores the synthesis of slow-release copper complexes with antifungal properties, highlighting their potential applications in agricultural and medical settings (Liu et al., 2022).
Kapcsolódás
Replaces: CX2185; CX2185-1; CX2185-5; CX2185-7; CX2185-20
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): 99.0 - 100.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.03 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3