Merck
S4392
Sigma-Aldrich
Sodium metasilicate nonahydrate
≥98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O3Si · 9H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥98%
Forma:
powder
oldhatóság:
H2O: soluble(lit.)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
oldhatóság
H2O: soluble(lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Na2SiO3.9H2O can be used to prepare honeycomb porous silicon (hp-Si). Sodium metasilicate nonahydrate combined with cobalt chloride (CoCl2. 6H2O) may be used to prepare Co3O4 nanoparticles. The product may be used to impart flame retardant and antimicrobial properties in jute textiles.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The size-dependent magnetic properties of Co3O4 nanoparticles
Ichiyanagi Y and Yamada S
Polyhedron, 24(16-17), 2813-2816 (2005)
Low temperature chemical reduction of fusional sodium metasilicate nonahydrate into a honeycomb porous silicon nanostructure.
Jianwen L, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(52), 6856-6859 (2014)
Flame retardant and antimicrobial jute textile using sodium metasilicate nonahydrate.
Basak S, et al.
Polish Journal of Chemical Technology, 16(2), 106-113 (2014)