Fontos dokumentumok
71746
Sodium metasilicate pentahydrate
≥95.0% (T)
Szinonimák:
Disodium silicate pentahydrate, Sodium silicate hydrate, Uniflo 26
Teszt
≥95.0% (T)
form
beads
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a silicate electrolyte in plasma electrolytic oxidation (PEO) coating.
- For the synthesis of sintered mullite ceramics (3Al2O3·2SiO2) by the co-precipitation method.
- As a source of silica for the synthesis of silica-zirconia composites for the chromatographic applications.
- For the synthesis of photo-Fenton catalyst, nontronite, for the degradation of Rhodamine B.
- As a starting material for the synthesis of zeolite NaA layers on α-Al2O3 supports.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?