Fontos dokumentumok
307815
Sodium metasilicate
Szinonimák:
Disodium metasilicate, Disodium silicate, Sodium silicate, Sodium silicon oxide
About This Item
Javasolt termékek
összetétel
SiO2, 50-53%
Minőségi szint
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Hydrothermal preparation of thorium uranium silicate (Th1-xUxSiO4) uranothorite solid solutions
- Fabrication of dense NaA zeolite coatings
- Reactant for preparation of tungsten modified silica as catalyst for liquid phase oxidation of styrene
SMS can also be used:
- To prepare NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption and catalysis.
- As a low-cost alternative to tetraethyl orthosilicate (TEOS) to synthesize highly ordered mesoporous silicas.
- To prepare geopolymer concrete.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?