Merck
QBD10954
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®13-NHS ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H64N2O21
CAS-szám:
Molekulatömeg:
884.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C38H64N2O21/c41-33-1-2-34(42)39(33)60-37(45)5-7-47-9-11-49-13-15-51-17-19-53-21-23-55-25-27-57-29-31-59-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-14-50-12-10-48-8-6-38(46)61-40-35(43)3-4-36(40)44/h1-32H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVDFFVRBNAHLOH-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Bis-dPEG®13-NHS ester is a homobifunctional dPEG® crosslinking product which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (50.1 Å) provides precise distance control between conjugated moieties. N-hydroxysuccinimide (NHS) ester versions are highly reactive to free amines.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)