Fontos dokumentumok
803219
Sulfo-EGS (ethylene glycol bis(sulfosuccinimidyl succinate))
Szinonimák:
Ethylene glycolbis(sulfosuccinimidylsuccinate), bis(sulfosuccinimidyl) 4,4′-[(ethylene)dioxy]bis(4-oxobutanoate)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
660.45
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C18H20N2O18S2.2Na/c21-11-7-9(39(29,30)31)17(27)19(11)37-15(25)3-1-13(23)35-5-6-36-14(24)2-4-16(26)38-20-12(22)8-10(18(20)28)40(32,33)34;;/h9-10H,1-8H2,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYBKWXQWKPSYDT-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Reactive groups: sulfo-NHS ester (both ends)
- Reactive towards: amino groups (primary amines)
- Water-soluble; compare to EGS
- Membrane-impermeable, allowing for cell surface labeling
- Crosslinks formed are reversible at pH 8.5 using hydroxylamine for 3 to 6 hours at 37°C
- Lactose dehydrogenase retained 60% of its activity after reversible crosslinking with EGS
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)