Fontos dokumentumok
F3506
N-Formyl-Met-Leu-Phe
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
Chemotactic peptide, N-Formyl-L-methionyl-L-leucyl-L-phenylalanine, fMLF, fMLP (misnomer but widely used)
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
437.55
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technika/technikák
activity assay: suitable
oldhatóság
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
Géninformáció
human ... FPR1(2357)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Research area: Cell signaling
Alkalmazás
- creating gradients in Zigmond chamber chemotaxis assay performed on neutrophils
- neutrophil chemotaxis assay
- determination of the involvement of MAPK-activating protein kinase-2 (MAPKAPK-2) and/or p38, in the signaling pathway of human polymorphonuclear leukocytes (PMNs) stimulated by N-Formyl-Met-Leu-Phe.
Biokémiai/fiziológiai hatások
antitest
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?