Fontos dokumentumok
P1880
Sodium propionate
≥99.0%
Szinonimák:
Propionic acid sodium salt
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
mp
285-286 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 5 g/5mL
lipidtípus
unsaturated FAs
SMILES string
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)