S6141
Wheaton staining dishes
20 slide staining dishes complete with covers, slide rack and handle
Szinonimák:
900200
About This Item
Javasolt termékek
material
soda-lime glass
Jellemzők
capacity 20 up to 3 × 2-in. slides (horizontally)
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 900200
edénykapacitás
3 x 1 in. (75 x 25 mm) , 10 single slides
3 x 1-1/2 in. (75 x 38 mm) , 19 slides arranged alternately straight across and diagonally
3 x 2 in. (75 x 51 mm) , 20 slides back-to-back of standard size
inside L × W × D
95 mm × 76 mm × 64 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)