567430
Sodium Butyrate
A short chain fatty acid that has been shown to induce apoptosis in colon carcinoma cell lines by a p53-independent pathway.
Szinonimák:
Sodium Butyrate, Butyric Acid, Na, NaB, HDAC Inhibitor V
Teszt
≥98% (titration)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 2 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Induce apoptosis
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Russo, G.L., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 233, 673.
Krupitza, G., et al. 1995. Carcinogenesis16, 1199.
Calabresse, C., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.195, 31.
Hague, A., et al. 1993. Int. J. Cancer55, 498.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1