Fontos dokumentumok
M1770200
Methyl stearate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl octadecanoate, Stearic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methyl stearate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate