Merck
S8170
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate
BioXtra, ≥99.0%
Szinonimák:
Chile salpeter
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
NaNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt:
≥99.0%
oldhatóság:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
szennyeződések
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
mp
306 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
kation nyomok
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.01%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.1%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES string
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sodium nitrate is synthesized by treating nitrite with nitric acid. The proportion of nitrite production is higher when synthesized by absorbing waste gases from nitric acid. Supplementation of sodium nitrate may serve to improve acute heart failure (AHF) by modulating the nitric oxide precursor levels.
Alkalmazás
Sodium nitrate has been used:
  • in combination with beef extract for virus elution from water samples
  • as an external calibrant in nitrate assay to quantify nitrate in cell culture medium
  • as a component of liquid BG11-medium for culturing Synechococcus elongatus PCC 7942
  • to test its protective effects in hepatic ischemia-reperfusion injury
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Quantification of Chlorophyll as a Proxy for Biofilm Formation in the Cyanobacterium Synechococcus elongatus
Sendersky E, et al.
Bio-protocol, 7, e2406-e2406 (2017)
Methylglyoxal evokes acute Ca2+ transients in distinct cell types and increases agonist-evoked Ca2+ entry in endothelial cells via CRAC channels
Sachdeva R, et al.
Cell Calcium, 78(3), 66-75 (2019)
Inorganic nitrate as a treatment for acute heart failure: a protocol for a single center, randomized, double-blind, placebo-controlled pilot and feasibility study
Falls R, et al.
Journal of Translational Medicine, 15(1), 172-172 (2017)
Re-evaluation of sodium nitrate (E 251) and potassium nitrate (E 252) as food additives
Mortensen A, et al.
EFSA Journal, 15(6), e04787-e04787 (2017)
Cytoprotective effects of nitrite during in vivo ischemia-reperfusion of the heart and liver
Duranski MR, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 115(5), 1232-1240 (2005)