Fontos dokumentumok
229938
Sodium nitrate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Chile salpeter
Teszt
99.995% trace metals basis
form
solid
mp
306 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 874 g/L at 20 °C
funkcionális csoport
nitrate
SMILES string
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)