Fontos dokumentumok
P8541
Potassium sulfate
suitable for plant cell culture
Szinonimák:
K2SO4, sulphate of potash
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (titration)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
oldhatóság
H2O: 10/150 g/mL, clear
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1