Fontos dokumentumok
S5013
Salbutamol hemisulfate salt
≥98%
Szinonimák:
α-([t-Butylamino]methyl)-4-hydroxy-m-xylene-α,α′-diol, Albuterol
Teszt
≥98%
oldhatóság
1 M NaOH: 50 mg/ml, clear to slightly hazy, yellow-green
kezdeményező
GlaxoSmithKline
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)