S5068
Salmeterol xinafoate
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(±) 4-Hydroxy-a1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]m-ethyl]-1,3-benzenedimethanol xinafoate, GR 33343X xinafoate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: slightly soluble
ethanol: slightly soluble
methanol: freely soluble
kezdeményező
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O.OCc3cc(ccc3O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc4ccccc4
InChI
1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3