Teszt
≥99%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 36 to 44 °, c = 1% (w/v) in water
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJHIKXHVCXFQLS-PYWDMBMJSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?