Fontos dokumentumok
P8043
D-Psicose
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, D-ribo-2-Hexulose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
szennyeződések
≤25% water (Karl Fischer)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJHIKXHVCXFQLS-LFRDXLMFSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)