SAB5500172
Anti-S100B Antibody
rabbit monoclonal, SP127
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-S100 Beta antibody, Rabbit monoclonal, clone SP127, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP127, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse, rat, bovine
technika/technikák
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... S100B(6285)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?