ABN59
Anti-S100B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Protein S100-B, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100 calcium-binding protein B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
100
300
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
rat ... S100B(25742)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected S100B in 10 µg of A375 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1