Fontos dokumentumok
SAB4200736
Anti-S100-A10 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ANX2LG, Anti-CAL1L, Anti-CLP11
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~11 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoblotting: 1:500-1:1000 using human epidermoid carcinoma A431 cell line extract
immunohistochemistry: 1:500-1:1000 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Pancrease carcinoma sections
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... S100A10(6281)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás