MAB365
Anti-Nerve Growth Factor Receptor Antibody, extracellular, clone 192-IgG
clone 192-IgG, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
192-IgG, monoclonal
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NGFR(4804)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
1-5 µg/mL (Non-reducing conditions only) was used on a previous lot.
Inhitibition Assay:
Inhibition on NGF binding {Chandler, 1984}.
Immunoprecipitation:
5 µg/mL, 0.5% triton X-100 buffer; PC12 positive control was used on a previous lot.
Immunohistochemistry:
1-5 µg/mL on rat spinal chord, of a previous lot was used. Other fixatives and methods can also be used.
Minőség
1-5 µg/mL on rat , of a previous lot, (spinal chord, see protocol below); other fixatives and methods can also be used.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Western Blot: NGF-differentiated PC12 cell lysate.
Immunohistochemistry: Rat brain tissue.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2