Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
EC-szám:
EC 3.1.6.1
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein
molekulatömeg
60 kDa
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Enhanced arylsulfatase is a recombinantly expressed form of the arylsulfatase found in Pseudomonas arigenosa, with introduced mutations for more efficient catalysis of steroidal sulfate esters. It is useful for sample preparation of urine metabolites (sulfated drug and endogenous conjugates) before analysis by HPLC and/or Mass Spec. It will hydrolyze sulfoconjugates to improve retention time and consolidate parent analyte peaks on HPLC.
Alkalmazás
Useful for endogenous and xenobiotic and drug metabolite analysis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
(Aryl)sulfatases are used by the body for the catabolism of sulfated compounds, which play a crucial role in a number of physiological processes. Some examples include sulfated glucosaminoglycans like heparin, hyaluronan and chondroitin. This particular arylsulfatase is derived from microbial source and is used as a tool for processing sulfated metabolites, rather than for its physiological purpose.
Fizikai forma
Supplied as buffered solution containing 20 mM Hepes pH7.8, 150 mM NaCl, 10% v/v Glycerol and 0.5 mM CaCl2.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Kapcsolódó tartalom