Merck
M6311
Greiner FLUOTRAC 200 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, non-sterile
Szinonimák:
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 781076
maximum térfogat
131 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
110 μL
kötéstípus
medium binding surface
Általános leírás
Fluotrac 200, 384 flat bottom, medium binding, microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Egyéb megjegyzések
384 flat well microtiter plate, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm. approx.150 μm.
Alkalmasság
Black plates minimize background fluorescence. FLUOTRAC 200 binds up to 200 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH