Fontos dokumentumok
C2488
Citrate Buffer Solution, 0.09 M
Szinonimák:
Citric Acid Buffer Solution
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Contains 1% chloroform
pH 4.8 at 25 °C.
Minőségi szint
form
solution
koncentráció
0.09 M
pH
4.8 (25 °C)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2