Fontos dokumentumok
M5948
Anti-MIB1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-DAPK-interacting protein 1, Anti-DIP-1, Anti-KIAA1323, Anti-Mindbomb homolog 1, Anti-Ubiquitin ligase mind bomb
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~110 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of A549 or PC12 cells.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MIB1(57534)
mouse ... Mib1(225164)
rat ... Mib1(307594)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás