Fontos dokumentumok
A7413
Alloxan monohydrate
98%
Szinonimák:
2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone, 2,4,5,6-Tetraoxypyrimidine, 5,6-Dioxyuracil
Teszt
98%
Forma
powder or crystals
mp
255 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: may be hazy yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O=C1NC(=O)C(=O)C(=O)N1
InChI
1S/C4H2N2O4.H2O/c7-1-2(8)5-4(10)6-3(1)9;/h(H2,5,6,8,9,10);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSXMTJRUNLATRP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)