R7649
(−)-Riboflavin
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
Teszt
98.0-102.0% dry basis
form
powder
szín
dark yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.