Merck
47124
Supelco
5-α-Cholestane
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H48
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.67
Beilstein:
2051806
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164500
PubChem Substance ID:
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
10 mg/mL in chloroform
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
80-82 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 2
1 of 2
Rgia A Othman et al.
The Journal of pediatrics, 166(1), 125-131 (2014-12-03)
To assess if ezetimibe (EZE), a sterol-absorption inhibitor, improves platelet (PLT) count and size relative to its effect on plasma plant sterol (PS) in patients with sitosterolemia (STSL). Patients with STSL (5 males, 3 females, 16-56 years of age) receiving
Christophe Regnault et al.
BMC genomics, 15, 666-666 (2014-08-12)
Despite numerous studies suggesting that amphibians are highly sensitive to cumulative anthropogenic stresses, the role pollutants play in the decline of amphibian populations remains unclear. Amongst the most common aquatic contaminants, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have been shown to induce
Simon Hammann et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(30), 9019-9028 (2015-10-07)
Triacylglycerols represent the major part (>90%) in most plant oils and have to be eliminated, when the minor compounds such as phytosterols or tocopherols should be analyzed. Here, we used an all liquid-liquid chromatographic technique, countercurrent chromatography (CCC), to fractionate
Jin-Man Kim et al.
Journal of food science, 80(9), C1945-C1951 (2015-08-13)
This study assessed the potential application of gas chromatography (GC) in detecting milk fat (MF) adulteration with vegetable oils and animal fats and of characterizing samples by fat source. One hundred percent pure MF was adulterated with different vegetable oils