475988
mTOR Inhibitor III, PP242
The mTOR Inhibitor III, PP242 controls the biological activity of mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
mTOR Inhibitor III, PP242, 2-(4-Amino-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1H-indol-5-ol, Dihydrate, TORKinib, mTOR Inhibitor III, PP242
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
Apsel, B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 691.
WGK
WGK 2