Fontos dokumentumok
F4679
FK-506 monohydrate
≥98% (HPLC), powder, in vitro T cell proliferation blocker
Szinonimák:
Tacrolimus
About This Item
Javasolt termékek
product name
FK-506 monohydrate, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(C)=C\[C@@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@H]2C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
InChI
1S/C44H69NO12.H2O/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7;/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3;1H2/b25-19+,27-21+;/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWJQLQGQZSIBAF-MLAUYUEBSA-N
Géninformáció
human ... FKBP1A(2280)
Alkalmazás
- as an immunosuppressive agent in coculture medium to study the effect of immunologic reaction
- as a calcineurin inhibitor, in anhydrous Me2SO solution
- to treat retinal pigment epithelial cells to measure possible cytotoxicity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience