SAB4301415
Anti-phospho-mTOR (pThr2446) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, Rapamycin target protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
220 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
elérési szám
NP_004949.1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr2446)
Géninformáció
human ... MTOR(2475)
Egyediség
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)