Fontos dokumentumok
P9797
Pyridostigmine bromide
Szinonimák:
3-(Dimethylaminocarbonyloxy)-1-methylpyridinium bromide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
kezdeményező
Valeant
SMILES string
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
InChI
1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... ACHE(43)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?